2,4,6-Trichlorpyrimidin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T0417-25G T0417-500G
TCIAT0417-25GEA 624 DKK
TCIAT0417-25G TCIAT0417-500G
2,4,6-Trichlorpyrimidin ≥98.0% (by GC)
2,4,6-Trichloropyrimidine
Formel: C₄HCl₃N₂
Kogepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 21 °C
Massefylde: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006063
CAS-nummer: 3764-01-0
EINECS: 223-183-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc8d18919d6c4da876b871e538b96b5509567a88&vid=bc8d18919d6c4da876b871e538b96b5509567a88&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 21.0 to 23.0 deg-C