2,4,6-Trimethylbenzylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
α-2-Chloroisodurene, α-Chloro-1,2,4,6-tetramethylbenzene, α2-Chloroisodurene, alpha-2-Chloroisodurene, 1-(Chloromethyl)-2,4,6-trimethylbenzene
T1763-25G
T1763-5G
TCIAT1763-25GEA
846
DKK
TCIAT1763-25G
TCIAT1763-5G
2,4,6-Trimethylbenzylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4,6-Trimethylbenzylchlorid
Formel:
C₁₀H₁₃Cl Molekylvægt: 168.67 g/mol Kogepunkt: 119°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00000901 CAS-nummer: 1585-16-6 EINECS: 216-440-3 UN nummer: 3261 ADR: 8 II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 36.0 to 42.0 deg-C |
Solubility in Methanol | within almost transparency |