2-Brom-p-cresol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-4-methylphenol, 1-Bromo-2-hydroxy-5-methylbenzene
B0808-25G B0808-500G
TCIAB0808-25GEA 452 DKK
TCIAB0808-25G TCIAB0808-500G
2-Brom-p-cresol ≥98.0% (by GC)
2-Brom-p-cresol
Formel: C₇H₇BrO
Kogepunkt: 214°C
Smeltepunkt: 26 °C
Massefylde: 1,5468 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00002151
CAS-nummer: 6627-55-0
EINECS: 229-595-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7ea286485e37219bec8a2114a5306653d1e36dc&vid=d7ea286485e37219bec8a2114a5306653d1e36dc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %