α-Brom-2-(trifluormethoxy)toluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T2311-1G T2311-5G
TCIAT2311-1GEA 304 DKK
TCIAT2311-1G TCIAT2311-5G
α-Brom-2-(trifluormethoxy)toluen ≥98.0% (by GC)
α-Brom-2-(trifluormethoxy)toluen
Formel: C₈H₆BrF₃O
Kogepunkt: 222 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 32 °C
Massefylde: 1,583 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00236321
CAS-nummer: 198649-68-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6ec603794ebd6984a50641d184031b508f105c1&vid=d6ec603794ebd6984a50641d184031b508f105c1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %