4-Brom-3-nitrobenzotrifluorid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluene, 1-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
B3074-25G
B3074-5G
TCIAB3074-25GEA
1060
DKK
TCIAB3074-25G
TCIAB3074-5G
4-Brom-3-nitrobenzotrifluorid ≥98.0% (by GC)
4-Brom-3-nitrobenzotrifluorid
Formel:
C₇H₃BrF₃NO₂ Molekylvægt: 270.01 g/mol Kogepunkt: 105°C Massefylde: 1.76 |
MDL Number:
MFCD00014685 CAS-nummer: 349-03-1 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |