Hexamethylenetetramin 99,0 GC, T
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methenamin
H0093-25G H0093-500G
TCIAH0093-25GEA 148 DKK
TCIAH0093-25G TCIAH0093-500G
Hexamethylenetetramin 99,0 GC, T
Hexamethylenetetramin
Formel: C₆H₁₂N₄
Molekylvægt: 140.19 g/mol
Smeltepunkt: 280
Flammepunkt: 250
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006895
CAS-nummer: 100-97-0
EINECS: 202-905-8
UN nummer: 1328
ADR: 4.1 III
Merck Index: 14,05966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc7c6d7843d45b3d7c0b52ea49178c3b3a34276b&vid=cc7c6d7843d45b3d7c0b52ea49178c3b3a34276b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency