4-Methylpyrimidin ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M0356-25G M0356-5G
TCIAM0356-25GEA 1110 DKK
TCIAM0356-25G TCIAM0356-5G
4-Methylpyrimidin ≥96.0% (by titrimetric analysis)
4-Methylpyrimidine
Formel: C₅H₆N₂
Kogepunkt: 142°C
Smeltepunkt: 32 °C
Massefylde: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 40°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006115
CAS-nummer: 3438-46-8
EINECS: 222-344-2
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ebf137eecd5954cd0baf966fcb079a7ccac0ca4&vid=6ebf137eecd5954cd0baf966fcb079a7ccac0ca4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %