3-Methylpyridazin ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M0872-25ML M0872-5ML
TCIAM0872-25MLEA 5430 DKK
TCIAM0872-25ML TCIAM0872-5ML
3-Methylpyridazin ≥97.0% (by GC)
3-Methylpyridazine
Formel: C₅H₆N₂
Kogepunkt: 215°C
Massefylde: 1,0491 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 87°C
MDL Number: MFCD00006469
CAS-nummer: 1632-76-4
EINECS: 216-640-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91b734aac1dd3cb18c3840d1304afde452877175&vid=91b734aac1dd3cb18c3840d1304afde452877175&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %