Pyridazin ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P0616-25G P0616-5G
TCIAP0616-25GEA 1160 DKK
TCIAP0616-25G TCIAP0616-5G
Pyridazin ≥99.0% (by GC)
Pyridazine
Formel: C₄H₄N₂
Molekylvægt: 80.09 g/mol
Kogepunkt: 208°C
Smeltepunkt: –8°C
Flammepunkt: 85°C
MDL Number: MFCD00006463
CAS-nummer: 289-80-5
EINECS: 206-025-5
Merck Index: 14,07969
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32cd5774ff53cb491f032d25b373ac4ef38b4929&vid=32cd5774ff53cb491f032d25b373ac4ef38b4929&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %