1,2-Dimethylindol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,2-Dimethyl-1H-indole, N,2-Dimethylindole
D1391-25G D1391-5G
TCIAD1391-25GEA 1220 DKK
TCIAD1391-25G TCIAD1391-5G
1,2-Dimethylindol ≥98.0% (by GC)
1,2-Dimethylindole
Formel: C₁₀H₁₁N
Kogepunkt: 143°C
MDL Number: MFCD00005802
CAS-nummer: 875-79-6
EINECS: 212-877-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c7ff5f89df464786a41f39b4045cf47abcf410b&vid=1c7ff5f89df464786a41f39b4045cf47abcf410b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 57.0 deg-C