Diphenylsilan ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D2406-25G D2406-5G
TCIAD2406-25GEA 1040 DKK
TCIAD2406-25G TCIAD2406-5G
Diphenylsilan ≥97.0% (by GC)
Diphenylsilane
Formel: C₁₂H₁₂Si
Kogepunkt: 127°C
Massefylde: 0,9962 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 98°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003002
CAS-nummer: 775-12-2
EINECS: 212-271-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea1204ae0fc5fd1739c10204a69fd067d024c3ee&vid=ea1204ae0fc5fd1739c10204a69fd067d024c3ee&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %