1,1,3,3-Tetramethylguanidin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N,N,N',N'-Tetramethylguanidine
T0148-25ML T0148-500ML T0148-100ML
TCIAT0148-25MLEA 132 DKK
TCIAT0148-25ML TCIAT0148-500ML TCIAT0148-100ML
1,1,3,3-Tetramethylguanidin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
1,1,3,3-Tetramethylguanidin
Formel: C₅H₁₃N₃
Kogepunkt: 163°C
Smeltepunkt: –30 °C
Massefylde: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 60°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008323
CAS-nummer: 80-70-6
EINECS: 201-302-7
UN nummer: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=826b8c08510a79c2ccc425c9719ef2cec4755532&vid=826b8c08510a79c2ccc425c9719ef2cec4755532&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %