Dibenzofuran ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D0147-25G D0147-500G D0147-100G
TCIAD0147-25GEA 263 DKK
TCIAD0147-25G TCIAD0147-500G TCIAD0147-100G
Dibenzofuran ≥98.0% (by GC)
Dibenzofuran
Formel: C₁₂H₈O
Kogepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 79…82 °C
Massefylde: 0,966 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004968
CAS-nummer: 132-64-9
EINECS: 205-071-3
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1227945463ecd35852e58ae10ef8786b0f71128&vid=d1227945463ecd35852e58ae10ef8786b0f71128&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 85.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency