1,4-Dihydronaphthalen ≥80.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: DELTA2-Dialin
D0088-1G D0088-5G
TCIAD0088-1GEA 460 DKK
TCIAD0088-1G TCIAD0088-5G
1,4-Dihydronaphthalen ≥80.0% (by GC)
1,4-Dihydronaphthalen
Formel: C₁₀H₁₀
Kogepunkt: 212°C
MDL Number: MFCD00058963
CAS-nummer: 612-17-9
EINECS: 210-297-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9b6a7edbb885d71d84c96cb655ff153537a9688&vid=f9b6a7edbb885d71d84c96cb655ff153537a9688&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 80.0 %