1,3,3-Trimethyl-2-methylenindolin ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T0879-500ML T0879-25ML T0879-100ML
TCIAT0879-500MLEA 1400 DKK
TCIAT0879-500ML TCIAT0879-25ML TCIAT0879-100ML
1,3,3-Trimethyl-2-methylenindolin ≥96.0% (by GC)
1,3,3-Trimethyl-2-methylenindolin
Formel: C₁₂H₁₅N
Kogepunkt: 248°C
Smeltepunkt: –10 °C
Massefylde: 0,986 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 101°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005813
CAS-nummer: 118-12-7
EINECS: 204-235-1
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d989a0c3560a3a3df1853d58c0f793c1b67502a8&vid=d989a0c3560a3a3df1853d58c0f793c1b67502a8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Red to Dark red to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %