Indolin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
I0033-25ML I0033-250ML
TCIAI0033-25MLEA 173 DKK
TCIAI0033-25ML TCIAI0033-250ML
Indolin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Indolin
Formel: C₈H₉N
Kogepunkt: 231°C
Smeltepunkt: –21 °C
Massefylde: 1,0676 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 93°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005705
CAS-nummer: 496-15-1
EINECS: 207-816-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6326d06b43291a24e727d5d66bbedc1061fb6006&vid=6326d06b43291a24e727d5d66bbedc1061fb6006&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %