1-Ethylpiperidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
E0166-25ML
E0166-500ML
TCIAE0166-25MLEA
312
DKK
TCIAE0166-25ML
TCIAE0166-500ML
1-Ethylpiperidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Ethylpiperidin
Formel:
C₇H₁₅N Kogepunkt: 131°C Smeltepunkt: –57 °C Massefylde: 0,824 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 19°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006507 CAS-nummer: 766-09-6 EINECS: 212-161-6 UN nummer: 2386 ADR: 3,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |