Dibutyldisulfid ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D0224-25ML D0224-500ML
TCIAD0224-25MLEA 255 DKK
TCIAD0224-25ML TCIAD0224-500ML
Dibutyldisulfid ≥95.0% (by GC)
Dibutyldisulfid
Formel: C₈H₁₈S₂
Kogepunkt: 88°C
Smeltepunkt: –94 °C
Massefylde: 0,9371 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 93°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009467
CAS-nummer: 629-45-8
EINECS: 211-091-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50bd5f84aa43cacace3d8ba3a8fd653cb611cd62&vid=50bd5f84aa43cacace3d8ba3a8fd653cb611cd62&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %