Benzensulfonylchlorid ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B0036-25G B0036-500G
TCIAB0036-25GEA 132 DKK
TCIAB0036-25G TCIAB0036-500G
Benzensulfonylchlorid ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Benzensulfonylchlorid
Formel: C₆H₅ClO₂S
Kogepunkt: 252°C
Smeltepunkt: 15 °C
Massefylde: 1,3842 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 132°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007426
CAS-nummer: 98-09-9
EINECS: 202-636-6
UN nummer: 2225
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01072
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cae146971ff7957450b69917afa40a84c574ed99&vid=cae146971ff7957450b69917afa40a84c574ed99&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %