2-Methyl-2-propanthiol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Methyl-2-propanethiol, tert-Butyl Mercaptan, tert-Butyl mercaptan, tert-Butylthiol
M0405-25ML M0405-500ML
TCIAM0405-25MLEA 156 DKK
TCIAM0405-25ML TCIAM0405-500ML
2-Methyl-2-propanthiol ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-2-propanthiol
Formel: C₄H₁₀S
Kogepunkt: 64°C
Smeltepunkt: –1°C
Massefylde: 0,78888 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –26°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004857
CAS-nummer: 75-66-1
EINECS: 200-890-2
UN nummer: 2347
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01579
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be68907fc5fedf630cf2ca0e1fb0f18562d8b7ce&vid=be68907fc5fedf630cf2ca0e1fb0f18562d8b7ce&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %