Resveratrol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: trans-3,4,5-Trihydroxystilbene, (E)-5-(4-Hydroxystyryl)benzene-1,3-diol
R0071-1G R0071-5G R0071-25G
TCIAR0071-1GEA 230 DKK
TCIAR0071-1G TCIAR0071-5G TCIAR0071-25G
Resveratrol ≥99.0% (by GC)
Resveratrol
Formel: C₁₄H₁₂O₃
Smeltepunkt: 260 °C
Massefylde: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00133799
CAS-nummer: 501-36-0
Merck Index: 14,08158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38b5115dabc40dd59d338f41e66aa9ddbc6cbab1&vid=38b5115dabc40dd59d338f41e66aa9ddbc6cbab1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %