(R)-(-)-1,2-propandiol 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
(R)-(-)-1,2-Dihydroxy propane, (R)-(-)-1,2-Propylene glykol, (R)-Propane-1,2-diol
P1152-25G
P1152-5G
TCIAP1152-25GEA
534
DKK
TCIAP1152-25G
TCIAP1152-5G
(R)-(-)-1,2-propandiol 97,0 GC_ASSAY_METHOD
(R)-(-)-1,2-propandiol
Formel:
C₃H₈O₂ Molekylvægt: 76.1 g/mol Flammepunkt: 103°C |
MDL Number:
MFCD00066248 CAS-nummer: 4254-14-2 Merck Index: 14,07855 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Optical purity (GC) | min. 97.0 ee% |
Specific rotation [a]20/D | -15.0 to -18.0 deg (neat) |