(±)-1,2-Hexandiol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Hexane-1,2-diol, DL-1,2-Hexanediol, (±)-1,2-Dihydroxy hexane
H0688-500ML H0688-25ML H0688-100ML
TCIAH0688-500MLEA 1020 DKK
TCIAH0688-500ML TCIAH0688-25ML TCIAH0688-100ML
(±)-1,2-Hexandiol ≥96.0% (by GC)
(±)-1,2-Hexandiol
Formel: C₆H₁₄O₂
Molekylvægt: 118.18 g/mol
Kogepunkt: 118°C
Smeltepunkt: 45
Flammepunkt: 122°C
MDL Number: MFCD00010737
CAS-nummer: 6920-22-5
EINECS: 230-029-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1eea53f0a4a9d2c9595746c5a43a6c275be2a7fc&vid=1eea53f0a4a9d2c9595746c5a43a6c275be2a7fc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %