2-Hydroxythiophenol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: o-Hydroxythiophenol, 2-Hydroxyphenyl mercaptan, 2-Hydroxybenzene-1-thiol, 1-Hydroxy-2-mercaptobenzene, 2-Mercaptophenol, 2-Hydroxybenzenethiol
H1177-25G H1177-5G
TCIAH1177-25GEA 1860 DKK
TCIAH1177-25G TCIAH1177-5G
2-Hydroxythiophenol ≥97.0% (by GC)
2-Hydroxythiophenol
Formel: C₆H₆OS
Kogepunkt: 217°C
Smeltepunkt: 6°C
Massefylde: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 97 °C
MDL Number: MFCD00040447
CAS-nummer: 1121-24-0
EINECS: 214-326-8
UN nummer: 2922
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b09804e8eccd0371cb1740dbc2ffec8570aea403&vid=b09804e8eccd0371cb1740dbc2ffec8570aea403&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %