2-Hydroxypyridin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H0330-25G H0330-250G
TCIAH0330-25GEA 444 DKK
TCIAH0330-25G TCIAH0330-250G
2-Hydroxypyridin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Hydroxypyridin
Formel: C₅H₅NO
Kogepunkt: 281°C
Smeltepunkt: 107 °C
Massefylde: 1,085 g/cm³ (30 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006268
CAS-nummer: 142-08-5
EINECS: 205-520-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=121832894cc06a2488bae7682a1cbb964075997e&vid=121832894cc06a2488bae7682a1cbb964075997e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C