Tetrabutoxysilan 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Tetrabutyl orthosilicate
T1126-25ML
T1126-500ML
TCIAT1126-25MLEA
156
DKK
TCIAT1126-25ML
TCIAT1126-500ML
Tetrabutoxysilan 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Tetrabutoxysilane
Formel:
C₁₆H₃₆O₄Si Molekylvægt: 320.54 g/mol Kogepunkt: 277°C Flammepunkt: 136°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009432 CAS-nummer: 4766-57-8 EINECS: 225-305-8 UN nummer: 1760 ADR: 8 III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |