Triethoxyvinylsilan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
V0044-25ML V0044-500ML V0044-100ML
TCIAV0044-25MLEA 132 DKK
TCIAV0044-25ML TCIAV0044-500ML TCIAV0044-100ML
Triethoxyvinylsilan ≥98.0% (by GC)
Triethoxyvinylsilan
Formel: C₈H₁₈O₃Si
Kogepunkt: 161°C
Massefylde: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 34°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009063
CAS-nummer: 78-08-0
EINECS: 201-081-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e66217fd7b8dd0712a78451bf9e2679e23cd278&vid=9e66217fd7b8dd0712a78451bf9e2679e23cd278&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %