Triisopropylborat ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B0521-25ML B0521-500ML B0521-100ML
TCIAB0521-25MLEA 132 DKK
TCIAB0521-25ML TCIAB0521-500ML TCIAB0521-100ML
Triisopropylborat ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Triisopropylborat
Formel: C₉H₂₁BO₃
Kogepunkt: 140°C
Smeltepunkt: –59 °C
Massefylde: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 28°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008872
CAS-nummer: 5419-55-6
EINECS: 226-529-9
UN nummer: 2616
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfa33eb229896e917e010b7627a67e49f116510d&vid=bfa33eb229896e917e010b7627a67e49f116510d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Boric acid max. 0.3 %