Bis(2-butoxyethyl)ether ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Diethylene glycol dibutyl ether, 2,2-Dibutoxyethyl ether
B0828-25ML B0828-500ML
TCIAB0828-25MLEA 132 DKK
TCIAB0828-25ML TCIAB0828-500ML
Bis(2-butoxyethyl)ether ≥98.0% (by GC)
Bis(2-butoxyethyl)ether
Formel: C₁₂H₂₆O₃
Molekylvægt: 218.34 g/mol
Kogepunkt: 255°C
Smeltepunkt: –60°C
Flammepunkt: 122°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009459
CAS-nummer: 112-73-2
EINECS: 204-001-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=544b74041262de320e3f7ebf664d37a461a01f93&vid=544b74041262de320e3f7ebf664d37a461a01f93&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %