1,2-Dimethoxyethan 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ethylenglycoldimethylether
D0634-25ML D0634-500ML
TCIAD0634-25MLEA 132 DKK
TCIAD0634-25ML TCIAD0634-500ML
1,2-Dimethoxyethan 99,0 GC_ASSAY_METHOD
1,2-Dimethoxyethane
Formel: C₄H₁₀O₂
Molekylvægt: 90.12 g/mol
Kogepunkt: 84°C
Smeltepunkt: -69
Flammepunkt: –2°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008502
CAS-nummer: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
UN nummer: 2252
ADR: 3 II
Merck Index: 14,03224
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=774013f8f155aa30ac65be3f869bd25fadc3643e&vid=774013f8f155aa30ac65be3f869bd25fadc3643e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %