Diethylenglycol ≥99.5% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2'-Oxydiethanol
D0495-100G D0495-500G
TCIAD0495-100GEA 132 DKK
TCIAD0495-100G TCIAD0495-500G
Diethylenglycol ≥99.5% (by GC)
Diethylenglycol
Formel: C₄H₁₀O₃
Kogepunkt: 245°C
Smeltepunkt: -7°C
Massefylde: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 124°C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002882
CAS-nummer: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Merck Index: 14,03119
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a47fa5190d36dd34147a57881c675663f97d14cc&vid=a47fa5190d36dd34147a57881c675663f97d14cc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %