2-Methoxy-p-cresol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M0114-25ML M0114-100ML
TCIAM0114-25MLEA 279 DKK
TCIAM0114-25ML TCIAM0114-100ML
2-Methoxy-p-cresol ≥98.0% (by GC)
2-Methoxy-p-cresol
Formel: C₈H₁₀O₂
Kogepunkt: 221°C
Smeltepunkt: 5°C
Massefylde: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 99°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002378
CAS-nummer: 93-51-6
EINECS: 202-252-9
Merck Index: 14,02571
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa9ecb30e57afa3904ae5faee9a852f5e89a94b3&vid=aa9ecb30e57afa3904ae5faee9a852f5e89a94b3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %