2-Butoxyethanol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B0698-25ML B0698-500ML
TCIAB0698-25MLEA 132 DKK
TCIAB0698-25ML TCIAB0698-500ML
2-Butoxyethanol ≥99.0% (by GC)
2-Butoxyethanol
Formel: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
Kogepunkt: 171°C
Smeltepunkt: –70 °C
Massefylde: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 68°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002884
CAS-nummer: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,01559
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d62ce354745b00c678789666f25511b6c7d330e6&vid=d62ce354745b00c678789666f25511b6c7d330e6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %