(±)-1-Ethoxy-2-propanol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Ethoxy-2-propanol, (±)-Monopropylene glycol ethyl ether
E0446-25ML E0446-500ML
TCIAE0446-25MLEA 140 DKK
TCIAE0446-25ML TCIAE0446-500ML
(±)-1-Ethoxy-2-propanol ≥95.0% (by GC)
(±)-1-Ethoxy-2-propanol
Formel: C₅H₁₂O₂
Molekylvægt: 104.15 g/mol
Kogepunkt: 132
Smeltepunkt: -59
Flammepunkt: 38°C
MDL Number: MFCD00067050
CAS-nummer: 1569-02-4
EINECS: 216-374-5
UN nummer: 1987
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e927f43496574efeabb6678ee6f4a31ffc074cc&vid=3e927f43496574efeabb6678ee6f4a31ffc074cc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %