Dibenzyl ether ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Benzyl ether
B0418-25ML B0418-500ML
TCIAB0418-25MLEA 132 DKK
TCIAB0418-25ML TCIAB0418-500ML
Dibenzyl ether ≥95.0% (by GC)
Dibenzyl ether
Formel: C₆H₅CH₂OCH₂C₆H₅
Molekylvægt: 198.26 g/mol
Kogepunkt: 298
Flammepunkt: 135°C
MDL Number: MFCD00004780
CAS-nummer: 103-50-4
EINECS: 203-118-2
UN nummer: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 14,01132
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=912303c3cfccdbc306203b65440a6702ae868c62&vid=912303c3cfccdbc306203b65440a6702ae868c62&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %