4-Allylanisol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A0702-10G A0702-100G
TCIAA0702-10GEA 279 DKK
TCIAA0702-10G TCIAA0702-100G
4-Allylanisol ≥98.0% (by GC)
4-Allylanisol
Formel: C₁₀H₁₂O
Kogepunkt: 220°C
Massefylde: 0,965 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 81°C
MDL Number: MFCD00008653
CAS-nummer: 140-67-0
EINECS: 205-427-8
Merck Index: 14,03705
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fbd13ef26bb83b14fdaafbe5bdb1cb25567e47d&vid=6fbd13ef26bb83b14fdaafbe5bdb1cb25567e47d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %