(tert-Butyl)methylether ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B0991-25ML B0991-500ML
TCIAB0991-25MLEA 132 DKK
TCIAB0991-25ML TCIAB0991-500ML
(tert-Butyl)methylether ≥99.0% (by GC)
(tert-Butyl)methylether
Formel: (CH₃)₃COCH₃
Kogepunkt: 55°C
Massefylde: 0,7405 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: -28°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008812
CAS-nummer: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN nummer: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06032
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4854c8573bb8c9a75e6ad9dea2a4bf0da265ef03&vid=4854c8573bb8c9a75e6ad9dea2a4bf0da265ef03&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %