N-Isopropylethylendiamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
N-(2-Aminoethyl)-N-isopropylamine, N1-Isopropylethane-1,2-diamine
I0381-10ML
I0381-25ML
TCIAI0381-10MLEA
517
DKK
TCIAI0381-10ML
TCIAI0381-25ML
N-Isopropylethylendiamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-Isopropylethylendiamin
Formel:
C₅H₁₄N₂ Molekylvægt: 102.18 g/mol Kogepunkt: 138°C Flammepunkt: 6°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008164 CAS-nummer: 19522-67-9 EINECS: 243-125-8 UN nummer: 2733 ADR: 3 II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |