4,4'-Diaminodiphenylmethan ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4,4’-Diaminodiphenylmethane, Bis(4-aminophenyl)methane, 4,4'-Diaminodiphenylmethane, 4,4'-Methylenedianiline
M0220-500G M0220-25G
TCIAM0220-500GEA 288 DKK
TCIAM0220-500G TCIAM0220-25G
4,4'-Diaminodiphenylmethan ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4,4'-Diaminodiphenylmethan
Formel: C₁₃H₁₄N₂
Molekylvægt: 198.27 g/mol
Kogepunkt: 257°C
Flammepunkt: 220
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007914
CAS-nummer: 101-77-9
EINECS: 202-974-4
UN nummer: 2651
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,02980
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ab28932eee832fa367723a9c5fb2609a9512bad&vid=4ab28932eee832fa367723a9c5fb2609a9512bad&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green pellet
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 94.0 deg-C