3-Methyl-o-phenylendiamin ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D3788-25G D3788-5G
TCIAD3788-25GEA 4010 DKK
TCIAD3788-25G TCIAD3788-5G
3-Methyl-o-phenylendiamin ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Methyl-o-phenylendiamin
Formel: C₇H₁₀N₂
Kogepunkt: 225°C
Smeltepunkt: 113 °C
Massefylde: 1,3 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011589
CAS-nummer: 2687-25-4
EINECS: 220-248-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b739e1facb29f5bee30ea0faf10ad0ece4001e0&vid=8b739e1facb29f5bee30ea0faf10ad0ece4001e0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C