2-Aminothiophenol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A0267-25ML A0267-500ML A0267-100ML
TCIAA0267-25MLEA 156 DKK
TCIAA0267-25ML TCIAA0267-500ML TCIAA0267-100ML
2-Aminothiophenol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2-Aminothiophenol
Formel: C₆H₇NS
Kogepunkt: 234°C
Smeltepunkt: 26 °C
Massefylde: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 122°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007702
CAS-nummer: 137-07-5
EINECS: 205-277-3
UN nummer: 3267
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=277a6cc6050051bbd6a56bf6942baf2fdeb0dc42&vid=277a6cc6050051bbd6a56bf6942baf2fdeb0dc42&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %