o-Anisidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Methoxyanilin, 2-Anisidin
A0486-25ML
A0486-500ML
TCIAA0486-25MLEA
132
DKK
TCIAA0486-25ML
TCIAA0486-500ML
o-Anisidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
o-Anisidin
Formel:
C₇H₉NO Molekylvægt: 123.15 g/mol Kogepunkt: 225°C Smeltepunkt: 5 Flammepunkt: 111°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00007688 CAS-nummer: 90-04-0 EINECS: 201-963-1 UN nummer: 2431 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,00667 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |