1-Naphthyl isothiocyanat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
I0190-25G I0190-5G
TCIAI0190-25GEA 2110 DKK
TCIAI0190-25G TCIAI0190-5G
1-Naphthyl isothiocyanat ≥98.0% (by GC)
1-Naphthyl isothiocyanat
Formel: C₁₁H₇NS
Kogepunkt: 100 °C (0,2 -rr)
Smeltepunkt: 59 °C
Massefylde: 1,81 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003882
CAS-nummer: 551-06-4
EINECS: 208-990-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06411
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb037e4bd649581d92f730afcbb3c4bea9b63ca2&vid=eb037e4bd649581d92f730afcbb3c4bea9b63ca2&prid=web&clid=SAPDAM