2-(Dimethylamino)pyridin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
N,N-Dimethylpyridin-2-amine
D1680-25G
D1680-500G
TCIAD1680-25GEA
575
DKK
TCIAD1680-25G
TCIAD1680-500G
2-(Dimethylamino)pyridin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(Dimethylamino)pyridine
Formel:
C₇H₁₀N₂ Molekylvægt: 122.17 g/mol Kogepunkt: 108°C Flammepunkt: 74°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006261 CAS-nummer: 5683-33-0 EINECS: 227-147-5 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |