2-Iodbenzoylchlorid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
I0402-10G I0402-25G
TCIAI0402-10GEA 353 DKK
TCIAI0402-10G TCIAI0402-25G
2-Iodbenzoylchlorid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2-Iodbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClIO
Kogepunkt: 106°C
Smeltepunkt: 27…30 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001040
CAS-nummer: 609-67-6
EINECS: 210-196-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5314e1d29014f27a589d115924f9a44cca18022b&vid=5314e1d29014f27a589d115924f9a44cca18022b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %