2-Iodbenzoylchlorid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
I0402-10G
I0402-25G
TCIAI0402-10GEA
353
DKK
TCIAI0402-10G
TCIAI0402-25G
2-Iodbenzoylchlorid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2-Iodbenzoylchlorid
Formel:
C₇H₄ClIO Kogepunkt: 106°C Smeltepunkt: 27…30 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001040 CAS-nummer: 609-67-6 EINECS: 210-196-1 UN nummer: 3261 ADR: 8,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to lump |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |