Guanidiniumthiocyanat
Leverandør: G Biosciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
RC-059 RC-058
RC-059EA 5390 DKK
RC-059 RC-058
Guanidiniumthiocyanat
Guanidiniumthiocyanat
Formel: CH₅N₃·CHNS
Smeltepunkt: 118 °C
Massefylde: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013027
CAS-nummer: 593-84-0
EINECS: 209-812-1