2-Fluorthioanisol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Fluoro-2-(methylthio)benzene, 2-Fluorophenyl methyl sulphide
F0565-25G
F0565-5G
TCIAF0565-25GEA
2030
DKK
TCIAF0565-25G
TCIAF0565-5G
2-Fluorthioanisol ≥98.0% (by GC)
2-Fluorthioanisol
Formel:
C₇H₇FS Molekylvægt: 142.2 g/mol Kogepunkt: 194°C Flammepunkt: 91°C |
MDL Number:
MFCD03093762 CAS-nummer: 655-20-9 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |