Pentafluorpropionsyreanhydrid ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
P0566-25G P0566-5G
TCIAP0566-25GEA 1400 DKK
TCIAP0566-25G TCIAP0566-5G
Pentafluorpropionsyreanhydrid ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Pentafluorpropionsyreanhydrid
Formel: C₆F₁₀O₃
Kogepunkt: 80°C
Massefylde: 1,571 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000429
CAS-nummer: 356-42-3
EINECS: 206-604-2
UN nummer: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2698a32155d557907197a903dd4d8f66822ed221&vid=2698a32155d557907197a903dd4d8f66822ed221&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Anilin Method) min. 95.0 %