5-Fluor-1-indanon ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
F0376-1G F0376-5G
TCIAF0376-1GEA 206 DKK
TCIAF0376-1G TCIAF0376-5G
5-Fluor-1-indanon ≥96.0% (by GC)
5-Fluor-1-indanon
Formel: C₉H₇FO
Molekylvægt: 150.15 g/mol
Kogepunkt: 114°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00041031
CAS-nummer: 700-84-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ff810d3d51ceb8d33e5b691efbd85fa9ad30ab7&vid=4ff810d3d51ceb8d33e5b691efbd85fa9ad30ab7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 37.0 to 40.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity