α,α,α-Trifluoroacetophenon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T0848-25G T0848-5G
TCIAT0848-25GEA 887 DKK
TCIAT0848-25G TCIAT0848-5G
α,α,α-Trifluoroacetophenon ≥98.0% (by GC)
α,α,α-Trifluoroacetophenon
Formel: C₈H₅F₃O
Kogepunkt: 166°C
Smeltepunkt: –40 °C
Massefylde: 1,2799 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 41°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000420
CAS-nummer: 434-45-7
EINECS: 207-103-1
UN nummer: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e57914d51cd97795b56ff0a06e00d4e204f7165&vid=1e57914d51cd97795b56ff0a06e00d4e204f7165&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %